Learn More
asecos™ Boîte de sécurité en acier avec bouchon à vis
Code produit 17856536 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17856536 1 l 1 pièce
17876336 2 l 1 pièce
17836576 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17856536 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 23129
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le bidon de sécurité en acier est idéal pour la distribution et le dosage en toute sécurité des liquides inflammables.
  • Avec bouchon à vis (empêchant toute perte), soupape de surpression, joint en PTFE, barrière anti-flammes intégrée (amovible) et anneau de protection en plastique
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour indiquer le contenu
Spécification
Type de produit Boîte de stockage
Capacité (impériale) 0,3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Pour un stockage et un transport sûrs
Matériau Acier
Quantité 1
Largeur (impériale) 6,50 in
Largeur (métrique) 165.00 mm
Hauteur (impériale) 7,13 in
Hauteur (métrique) 181.00 mm
Poids (impériale) 1.59 lb.
Poids (métrique) 0.72 kg