Description
- Avec bouchon à vis (empêchant toute perte), soupape de surpression, joint en PTFE, barrière anti-flammes intégrée (amovible) et anneau de protection en plastique
- Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour indiquer le contenu
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte de stockage |
| Capacité (impériale) | 0,5 gal. |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Pour un stockage et un transport sûrs |
| Matériau | Acier |
| Quantité | 1 |
| Largeur (impériale) | 7,52 in |
| Largeur (métrique) | 191.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 8,90 in |
| Afficher plus |