Learn More
Justrite™ Bidon de sécurité en acier pour liquides inflammables
Code produit 12663135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12663135 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12663135 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 7110100Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.75€
    63.87€ / 1 pièces
    Économisez 21.88€
    25% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Spécification
Certifications/Conformité FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
Type de produit Bidon de sécurité
Capacité (métrique) 4 l
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Transporter et verser de petites quantités de liquides inflammables
Matériau Acier
Finition Revêtement en poudre
Comprend Couvercle étanche doté d’un dispositif automatique de décharge de pression positive qui libère une pression de 0,2 à 0,35 bar, d’un trou de remplissage / versement de 40 mm, de raccords en acier inox et d’un dispositif pare-flammes, d’une poignée oscillante
Diamètre (métrique) externe 241 mm