Learn More
Bochem™ Tabouret en acier
Code produit 10547512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Diamètre (métrique) de la base:
405 mm
Hauteur (métrique):
425 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) de la base Hauteur (métrique) Conditionnement
10547512 Gris 405 mm 425 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10547512 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8001
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
En acier. Le tabouret en acier BOCHEM™ maintient les fournitures à portée de main.
  • Contrôle de sécurité GS
Spécification
Type de produit Tabouret
Couleur Gris
Diamètre (métrique) de la base 405 mm
Diamètre (métrique) 290 mm
Hauteur (métrique) 425 mm
Quantité 1 de chaque
Matériau Acier