Learn More
asecos™ Conteneur de transport en acier
Code produit 17806406 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17806406 2,75 kg 1 pièce
17886326 2 kg 1 pièce
17846386 2,2 kg 1 pièce
17886386 3,3 kg 1 pièce
17876326 3,8 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17806406 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 36478
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le conteneur de transport en acier est idéal pour transporter en toute sécurité les substances liquides des groupes d'emballage I, II et III.
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu, un bouchon à vis en aluminium, une valve de ventilation, des joints en NBR et un anneau de protection en plastique.
  • Approbation ONU pour les groupes d'emballage I, II et III
  • Acier
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal
Capacité (métrique) 10 L
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Pour un stockage et un transport sûrs
Matériau Acier
Quantité 1
Largeur (impériale) 6,69 in
Largeur (métrique) 170.00 mm
Hauteur (impériale) 11,02 in
Hauteur (métrique) 280.00 mm
Poids (impériale) 6.06 lb.
Poids (métrique) 2,75 kg