Learn More
Bochem™ Toile métallique en acier
Code produit 10172361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 120 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10172361 200 x 200 mm 1 pièce
10410353 120 x 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172361 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12753
Expédition estimée: 06-10-2026
Spécification
Type de produit Toile métallique avec centre en céramique
Centre en céramique 135 mm
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm
Forme Carré