Learn More
Brady™ Kit de verrouillage pour soupape de volant
Code produit 11706805 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11706805 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11706805 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 806191
Expédition estimée: 23-11-2026
Le kit de verrouillage de la vanne du volant comprend cinq tailles de verrouillage de vanne à volant dans un sac rouge pratique avec bandoulière.
  • Kit de verrouillage de la vanne à volant.
Spécification
Type de produit Kit de verrouillage pour soupape de volant
Description Kit de verrouillage de vanne à guillotine (FF)
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Quantité 1 de chaque