Learn More
Stellasterol, TRC
Code produit 17968984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17968984 25 mg 25mg
17949084 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17968984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68668025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2465-11-4
Formule moléculaire C28 H46 O
Poids moléculaire (g/mol) 398.66
Synonyme (3beta,5alpha,22E)-Ergosta-7,22-dien-3-ol, 5alpha-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (22E)-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (24S)-24-Methyl-5alpha-cholesta-7,22-dien-3beta-ol, 24-Methyl-5alpha-cholesta-7,22-dien-3beta-ol, 5-Dihydroergosterin, Ergosta-7,22-dienol, Stellasterin, alpha-Dihydroergosterol;
Nom IUPAC (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-diméthyl-17-[(E,1R,4R)-1,4,5-triméthylhex-2-ényl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-3-ol
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])C3=CC[C@](C[C@H](CC4)O)([H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Stellasterol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-8,10,18-22,24-26,29H,9,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,21-,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Poids de la formule 398.3549