Learn More
BD Biosciences™ Contrôle de procédé de sang complet (IVD) contrôle des cellules souches CD34+
Code produit 15805958 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 2,0 mL CD34+ Faible, 1 x 2,0 mL CD34+ Fort
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15805958 1 x 2,0 mL CD34+ Faible, 1 x 2,0 mL CD34+ Fort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15805958 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 340991
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Contrôle de processus complet à deux niveaux pour l’immunophénotypage et le dénombrement des leucocytes par cytométrie en flux.
  • Contrôle de processus complet à deux niveaux pour l’immunophénotypage et le dénombrement des leucocytes par cytométrie en flux.
  • Contrôle de la coloration des anticorps, de la lyse des globules rouges (GR), de la configuration et des perfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker les flacons à la verticale, hermétiquement fermés, entre 2°C et 8°C lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Concentration CD34+ Faible environ 10 cellules/μL, CD34+ Élevé environ 35 cellules/μL
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Utilisation prévue Contrôle de processus complet à deux niveaux pour l’immunophénotypage et le dénombrement des leucocytes par cytométrie en flux.
Quantité 1 x 2,0 mL CD34+ Faible, 1 x 2,0 mL CD34+ Fort
Entrée réglementaire IVD
Stabilité Les flacons non ouverts sont stables jusqu’à la date de péremption indiquée sur chaque flacon et chaque feuille de dosage. Les flacons ouverts sont stables pendant 12 cycles (utilisations) thermiques lorsqu’ils sont manipulés correctement. Évitez les cycles de réchauffement et de refroidissement inutiles.