Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour stations de réaction Integrity 10, RS-200 et RS-250
Code produit 15487854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Manchon réducteur
Tube à essai de petit volume (3 ml)
Tubes à essai de petit volume (1 ml)
Tête de reflux
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15487854 Manchon réducteur 1 pièce
15447854 Tubes à essai de petit volume (1 ml) 1 pièce
15487844 Tube à essai de petit volume (3 ml) 1 pièce
11806752 Tête de reflux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15487854 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3663086
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Assurez le bon fonctionnement de votre station de réaction grâce à ces pièces et accessoires.
  • Convient pour une utilisation avec Cole-Parmer™ Stations de réaction des séries Integrity 10, RS-200 ou RS-250
  • Choisissez parmi une large gamme d'accessoires adaptés à votre station de réaction, notamment des récipients de réaction, des sondes et des logiciels.
Spécification
Type de produit Manchon réducteur
À utiliser avec (application) Tubes à essai de petit volume (1 ml)
À utiliser avec (équipement) Stations de réaction Integrity 10, RS-200 et RS-250