Learn More
Zeiss™ Stéréomicroscope Stemi 305 avec supports flexibles
Code produit 17362830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de base:
Support pivotant en U
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de base Conditionnement
17362830 Support pivotant en U 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17362830 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4919030011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6310.50€
    4358.00€ / 1 kits
    Économisez 1952.50€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope stéréoscopique compact Greenough avec zoom 5:1 pour l’enseignement de la biologie, les laboratoires et les environnements de production.
  • Ce microscope stéréo compact Greenough vous permet d’observer vos échantillons tels qu’ils sont : en trois dimensions, avec un contraste net. Aucune préparation n’est requise.
  • Le Stemi 305 est un microscope facile à utiliser, nécessitant une configuration minimale. Tout est intégré, y compris l’éclairage LED à longue durée de vie pour la lumière réfléchie et transmise.
  • Illuminateur spot K LED - Un seul spot pour l’éclairage épiscopique de fond clair et de fond sombre, filetage M24x0.5 pour le polariseur, hauteur réglable, inclinable, zoomable.
Spécification
Type de base Support pivotant en U
À utiliser avec (application) Enseignement de la biologie, laboratoires et environnements de production