Learn More
Zeiss™ Microscope Stemi 305 Trinocular Stereo
Code produit 17100686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Double spot Illuminator K LED
Illuminateur annulaire K LED
Illuminateur annulaire VisiLED
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17100686 Double spot Illuminator K LED 1 pièce
17322830 Illuminateur annulaire K LED 1 kit
17342830 Illuminateur annulaire VisiLED 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17100686 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4919030006000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope stéréoscopique compact Greenough avec zoom 5:1 pour l’enseignement de la biologie, les laboratoires et les environnements de production.
  • Ce microscope stéréo compact Greenough vous permet d’observer vos échantillons tels qu’ils sont : en trois dimensions, avec un contraste net. Aucune préparation n’est requise.
  • Le Stemi 305 est un microscope facile à utiliser, nécessitant une configuration minimale. Tout est intégré, y compris l’éclairage LED à longue durée de vie pour la lumière réfléchie et transmise.
  • Illuminateur spot K LED - Un seul spot pour l’éclairage épiscopique de fond clair et de fond sombre, filetage M24x0.5 pour le polariseur, hauteur réglable, inclinable, zoomable.
Spécification
Comprend Double spot Illuminator K LED
Type de conception Trinoculaire