Learn More
Zeiss™ Microscope stéréoscopique Stemi 508 Doc (phototube 0/100 %, voie droite)
Code produit 17372830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Support K, CL 1500 HAL, guide de lumière à col de cygne
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17372830 Support K, CL 1500 HAL, guide de lumière à col de cygne 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17372830 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4950090019000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope stéréoscopique, apochromatique, compact Greenough avec zoom 8:1 pour l’enseignement de la biologie, les laboratoires et les environnements de production.
  • Le Stemi 508 est compact, fiable et équipé d’optiques et de mécanismes conçus pour les charges de travail lourdes.Grâce au grand champ d’objet de 36 mm, vous gardez toujours une vue d’ensemble de votre échantillon.
  • Le zoom 8:1 permet d’obtenir des détails jusqu’à un grossissement de × 50.Ajoutez des optiques interchangeables et observez une surface pouvant atteindre 122 mm, faisant du Stemi 508 l’un des plus performants de sa catégorie.
  • Choisissez parmi une gamme d’optiques et des oculaires frontaux apochromatiques interchangeables pour atteindre tout grossissement compris entre × 2 et × 250.Doublez votre résolution ou profitez de grandes distances de travail jusqu’à 287 mm sans compromettre la qualité optique.
  • Le Stemi 508 offre une meilleure ergonomie que tout autre microscope stéréoscopique de type Greenough :Le faible angle de vision de 35° vous permet de garder une posture détendue même après des heures de travail.Grâce au Stemi 508, observez et documentez vos échantillons exactement comme ils sont en réalité : riches en détails, nets et exempts de distorsion ou de déformation des couleurs.
  • Le Stemi 508 est un appareil robuste et polyvalent pour les travaux de laboratoire quotidiens et les inspections industrielles : précis, ergonomique et toujours facile à utiliser.
  • Choisissez parmi une large gamme de supports et d’accessoires différents pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour votre application.Des supports compacts aux supports à pieds flexibles et stables, de la lumière transmise de base au contraste de polarisation.
  • Que votre objet ait besoin d’un éclairage spécial ou simplement de la lumière la plus brillante, vous pouvez choisir entre plusieurs guides lumineux fiberoptiques et illuminateurs LED.Positionnez votre échantillon précisément en ajoutant une platine de polarisation pivotante, inclinable ou rotative.
  • Grâce à des adaptateurs de caméra interchangeables, le Stemi 508 peut être associé à n’importe quel appareil photo ZEISS Axiocam et à la plupart des appareils photo ou caméscopes DSLR.Un adaptateur de monture C x 0,5 pour les caméras Axiocam jusqu’à une taille de puce de 1/2 po est toujours inclus.
Spécification
Comprend Support K, CL 1500 HAL, guide de lumière à col de cygne
À utiliser avec (application) Enseignement de la biologie, laboratoires et environnements de production.