Learn More
Carl Zeiss™ Stéréomicroscope Stemi 508 doc avec support K MAT
Description
- Le zoom 8:1 permet de faire ressortir les détails jusqu’à un grossissement de 50x.
- L’optique interchangeable permet d’observer une zone allant jusqu’à 122 mm
- Le Stemi 508 offre une meilleure ergonomie que tout autre microscope stéréoscopique de type Greenough :
- Le faible angle de vision de 35° vous permet de garder une posture détendue même après des heures de travail.
- Grâce au ZEISS Stemi 508, observez et documentez vos échantillons exactement comme ils sont en réalité : riches en détails, nets et exempts de distorsion ou de déformation des couleurs.
- Microscope polyvalent robuste pour les travaux de laboratoire quotidiens et les inspections industrielles
- L’optique de zoom apochromatique et la suppression efficace de la lumière parasite vous donnent une image tridimensionnelle nette, sans distorsion ni franges de couleur.
- Visualisez des objets dans des champs de vision jusqu’à 122 mm
- Le grand zoom 8:1 vous permet d’observer des structures même miniatures avec un contraste élevé
- Utilisez des optiques et oculaires avant apochromatiques interchangeables pour atteindre tout grossissement compris entre 2x et 250x
- Doublez votre résolution ou profitez de grandes distances de travail jusqu’à 287 mm sans compromettre la qualité optique.
- Stemi 508 est conçu pour les charges de travail lourdes, à l’aide de mécanismes durables et fiables
- Impression 3D bien équilibrée : que vous utilisiez un zoom continuellement variable ou le mode reproductible en activant les déclics commutables, l’image reste parfaitement focalisée sur l’ensemble de la plage de grossissement
- Faible angle de vision de 35°
- Conception ergonomique qui vous permet de garder une posture confortable pendant de longues heures de travail
- Choisissez parmi des supports compacts à des supports de rampe flexibles et stables, de la lumière transmise de base au contraste de polarisation pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour votre application
- Positionnez votre échantillon avec précision en ajoutant un niveau de polarisation glissant, inclinant ou tournant
- Adaptateur à montage en C pour caméras ZEISS Axiocam inclus et interchangeable pour s’adapter à n’importe quel appareil photo ou caméra SLR
Stéréomicroscope Stemi 508
Exemples d’applications- Industrie du bois et du papier
- Examens médico-légaux
- Dentisterie
- Industrie aérospatiale
- Numismatique
Stéréomicroscope Stemi 508 doc
Exemples d’applications- Industrie du bois et du papier
- Examens médico-légaux
- Loisirs et applications privées
- Botanique
Spécification
Spécification
| Comprend | Support K MAT et illuminateur annulaire K LED |
| Type de base | Base de support 310 x 200 x 35 mm ; surface de travail de 195 x 160 mm |
| Pouvoir grossissant | Oculaire frontal 0,63X ; FWD 127 mm |
| Type de produit | Stéréomicroscope Stemi 508 doc avec support K MAT |
| Modèle | Stéréomicroscope Stemi 508 |
| Type d’éclairage | Anneau à LED K |