Learn More
Carl Zeiss™ Stéréomicroscope Stemi 508 avec statif K
Code produit 15634448
Change view
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
Optique avant 5 Apo 0,63X FWD 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant unitSize
15634448 Optique avant 5 Apo 0,63X FWD 127 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15634448 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4950090009000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipé d’optiques apochromatiques, vous obtenez des images d’un excellent contraste d’image et d’une précision de couleur exceptionnelle. Les stéréomicroscopes Stemi 508 sont conçus pour les charges de travail lourdes.
  • Le zoom 8:1 permet de faire ressortir les détails jusqu’à un grossissement de 50x.
  • L’optique interchangeable permet d’observer une zone allant jusqu’à 122 mm
  • Le Stemi 508 offre une meilleure ergonomie que tout autre microscope stéréoscopique de type Greenough :
  • Le faible angle de vision de 35° vous permet de garder une posture détendue même après des heures de travail.
    • Grâce au ZEISS Stemi 508, observez et documentez vos échantillons exactement comme ils sont en réalité : riches en détails, nets et exempts de distorsion ou de déformation des couleurs.
    • Microscope polyvalent robuste pour les travaux de laboratoire quotidiens et les inspections industrielles
    • L’optique de zoom apochromatique et la suppression efficace de la lumière parasite vous donnent une image tridimensionnelle nette, sans distorsion ni franges de couleur.
    • Visualisez des objets dans des champs de vision jusqu’à 122 mm
    • Le grand zoom 8:1 vous permet d’observer des structures même miniatures avec un contraste élevé
    • Utilisez des optiques et oculaires avant apochromatiques interchangeables pour atteindre tout grossissement compris entre 2x et 250x
    • Doublez votre résolution ou profitez de grandes distances de travail jusqu’à 287 mm sans compromettre la qualité optique.
    • Stemi 508 est conçu pour les charges de travail lourdes, à l’aide de mécanismes durables et fiables
    • Impression 3D bien équilibrée : que vous utilisiez un zoom continuellement variable ou le mode reproductible en activant les déclics commutables, l’image reste parfaitement focalisée sur l’ensemble de la plage de grossissement
    • Faible angle de vision de 35°
    • Conception ergonomique qui vous permet de garder une posture confortable pendant de longues heures de travail
    • Choisissez parmi des supports compacts à des supports de rampe flexibles et stables, de la lumière transmise de base au contraste de polarisation pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour votre application
    • Positionnez votre échantillon avec précision en ajoutant un niveau de polarisation glissant, inclinant ou tournant
    • Adaptateur à montage en C pour caméras ZEISS Axiocam inclus et interchangeable pour s’adapter à n’importe quel appareil photo ou caméra SLR
    Stéréomicroscope Stemi 508
    Exemples d’applications
    • Industrie du bois et du papier
    • Examens médico-légaux
    • Dentisterie
    • Industrie aérospatiale
    • Numismatique
    Stéréomicroscope Stemi 508 doc
    Exemples d’applications
    • Industrie du bois et du papier
    • Examens médico-légaux
    • Loisirs et applications privées
    • Botanique
Spécification
Type de base Statif K ; 310 x 200 x 35 mm
Pouvoir grossissant Optique avant 5 Apo 0,63X FWD 127 mm
Type de produit Stéréomicroscope Stemi 508 avec statif K
Type d’éclairage LED 4500 CL et guide de voyants à col de cygne 2x
Eyepiece Œillère