Learn More
Gibco™ StemPro™-34 SFM (1X)
Code produit 11580356 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580356 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580356 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10639011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    352.65€ / 500mL
    Économisez 50.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu exempt de sérum spécialement formulé pour favoriser la croissance des cellules hématopoïétiques humaines en culture.
  • Milieu exempt de sérum spécialement formulé pour favoriser la croissance des cellules hématopoïétiques humaines en culture
  • Cela inclut les CSH et les cellules progénitrices isolées à partir de moelle osseuse, de sang de cordon ombilical et de sang périphérique
  • StemPro-34 SFM est un milieu de culture cellulaire flexible qui peut être utilisé pour une grande variété d’applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule souche hématopoïétique, cellule hématopoïétique, moelle osseuse
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieux sans sérum de cellules souches (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine
Gamme de produits StemPro
Quantité 500 ml
Niveau d’endotoxines ≤ 10 UE/mL
Espèces Humaine
Contenu et stockage • Milieu sans sérum StemPro™-34 de 500 ml (stocker entre 2°C et 8°C dans l’obscurité)
• 13 ml de supplément de nutriments StemPro™-34 (stocker entre -5°C et -20°C dans l’obscurité)
Stocker le milieu complet entre 2°C et 8°C dans l’obscurité.
Culture Type culture en suspension stationnaire
Afficher plus Afficher moins
Pour les applications traitant de culture cellulaire et tissulaire ex vivo. MISE EN GARDE : Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la Loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin.