Learn More
Gibco™ Réactif de dissociation de cellules StemPro™ Accutase™
Code produit 11599686 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11599686 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11599686 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1110501
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Réactif de dissociation de cellules StemPro Accutase
StemPro Accutase reagent is a gentle cell dissociation solution used for the detaching of cells while maintaining high cell viability as compared to animal-origin enzymes such as trypsin. It does not contain mammalian- or bacterial-derived products. Cell lines tested for StemPro Accutase reagent application include human embryonic stem cells, human mesenchymal stem cells, human neural stem cells, and primary cells.
Le réactif de dissociation des cellules StemPro™ Accutase™ est une solution de détachement cellulaire des enzymes protéolytiques et collagénolytiques. Le réactif Accutase™ ne contient pas de produits dérivés de la culture de cellules de mammifères ou de bactéries. Il est particulièrement utile pour le détachement de routine des cellules issues des plastiques de la culture de tissu standard et des plastiques d’adhésion, dont Geltrex™, CELLStart™ et les polymères. Le réactif Accutase™ est extrêmement performant dans le détachement des cellules primaires et des cellules souches. Il garantit une excellente viabilité cellulaire par rapport aux enzymes d’origine animale, comme la trypsine. Voici des exemples d’applications en aval, suite à un traitement Accutase™ : analyse des marqueurs de la surface des cellules, dosage de croissance virale, prolifération cellulaire, dosages de migration des cellules tumorales, passage des cultures cellulaires de routine, mise à l’échelle de la production (bioréacteur) et cytométrie de flux. Les lignées cellulaires testées pour l’application Accutase™ comprennent ce qui suit : cellules souches embryonnaires humaines, cellules souches mésenchymateuses humaines, cellules souches neurales humaines et cellules primaires, dont les macrophages, les fibroblastes, les kératinocytes, les cellules endothéliales vasculaires, les hépatocytes et les lignées cellulaires établies, comme les cellules adhérentes CHO et BHK, et les cellules 293. Vous trouverez sur notre site Web une liste complète des références publiées. Accutase™ est une marque commerciale d’ICT, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules souches
Classification Sans sérum
Type de culture Culture de cellules adhérentes
Forme Congelé
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Sels inorganiques Phosphate de sodium
pH 6 à 8
Gamme de produits Gibco, StemPro
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans sérum
Afficher plus Afficher moins
Pour les applications traitant de culture cellulaire et tissulaire ex vivo. MISE EN GARDE : Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la Loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin.