Learn More
Gibco™ Kit de différenciation pour adipogenèse StemPro™
Code produit 10154093 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154093 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10154093 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1007001
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de différenciation pour adipogenèse StemPro™
For Complete Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells into Fat Cells
StemPro™ Adipogenesis Differentiation Kit has been developed for the adipogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) in tissue culture vessels. The kit contains all reagents required for inducing MSCs to be committed to the adipogenesis pathway and generate adipocytes. Using StemPro™ Adipogenesis Differentiation Kit in combination with StemPro™ MSC SFM or MesenPRO RS™ Medium provides a standardized culture workflow solution for MSC isolation, expansion and differentiation into lipid vesicle-forming adipocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches (mésenchymateuses)
Contenu et stockage Ce kit est livré en deux parties avec des exigences de conservation distinctes. Ces composants ne sont pas vendus individuellement :
• Milieu de base pour la différenciation des adipocytes StemPro™ (100 ml ; stocker dans l’obscurité entre 2°C et 8°C)
• Supplément pour l’adipogenèse StemPro™ (10 ml ; stocker dans l’obscurité entre -5°C et -20°C)
Le milieu de base est livré à température ambiante, tandis que le supplément est livré sur de la glace sèche.
Environnement culturel CO2
À utiliser avec (application) Différenciation des cellules souches
Type de produit Kit de différenciation pour adipogenèse
Niveau d’endotoxines ≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml
Format Liquide
Glucose Haute teneur en glucose
Glutamine GlutaMAX™-I
Tampon HEPES Sans HEPES
Sels inorganiques Calcium, phosphate de sodium
Indicateur rouge de phénol Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco, StemPro
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 1 Kit
Niveau de sérum Sérum standard
Tampon de bicarbonate de sodium Bicarbonate de sodium
Additif de pyruvate de sodium Pyruvate de sodium
Espèces Humaine
Suppléments Suppléments d’adipogenèse