Learn More
Gibco™ StemPro™ BM Mesenchymal Stem Cells
Code produit 15373816 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15373816 1 x 106cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15373816 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A15652
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Cellules souches mésenchymateuses StemPro™ BM
Les cellules souches mésenchymateuses StemPro™ BM sont des cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse humaine cryoconservées (CSM). Ces cellules facilement disponibles sont fabriquées conformément aux bonnes pratiques de fabrication dans le respect des normes de fabrication sur un site autorisé en Californie et disponibles pour utilisation dans la recherche uniquement. Elles sont isolées et développées en culture jusqu’au passage 4 selon un procédé de fabrication exclusif, faible en oxygène (tolérant à l’ischémie (ti)), d’échelle clinique, utilisant des milieux de culture supplémentés au sérum bovin de croissance et cryoconservées dans un milieu de cryoconservation exempt de produits d’origine animale. Les cellules sont fournies à raison de 1x106 et 5x106 cellules viables par flacon. Un certificat d'analyse est disponible pour chaque lot, indiquant les spécifications de contrôle qualité, les résultats des dosages ainsi que des informations sur les donneurs.
Les cellules souches mésenchymateuses StemPro™ BM vous permettent de :
  • Minimiser la variabilité des dosages avec les CSMti fabriquées conformément aux normes de fabrication BPF
  • Améliorer les études de fonctionnalité avec des CSM immatures, haute puissance
  • Observer l’absence de tumorigénicité ou toxicité dans les études sur les animaux conformes aux BPL
  • Prendre en charge des expériences exigeant un lot important de CSM
  • Minimiser vos risques d'échec de dosage lors de l'utilisation de cellules, de réactifs et de protocoles dosageés
    Les cellules souches mésenchymateuses immatures, à haute puissance, cultivées dans des environnements à faible teneur en oxygène MSC
    StemPro™ BM sont dérivées d'aspirats de moelle osseuse humaine provenant de donneurs qualifiés et traçables. Les cellules sont isolées, développées et cultivées conformément aux normes de fabrication BPF dans une installation autorisée en Californie à l’aide d’un procédé de fabrication exclusif d’échelle clinique à teneur réduite en oxygène. Les cellules fabriquées dans des environnements de tension d'oxygène réduite donnent des rendements cellulaires plus élevés de cellules souches immatures hautement puissantes par rapport aux cellules développées dans des conditions de culture à teneur normale en oxygène.
    Profils non toxiques éprouvés
    Les cellules ont démontré qu'elles étaient non toxiques et non tumorigènes lors des études sur les animaux BPL, réalisées conformément aux directives de la FDA.
    Un grand lot peut être mis à la disposition de ceux qui ont besoin d’une standardisation des dosages. Les protocoles utilisant des réactifs dosageés seront fournis pour aider à minimiser le risque d’échec de vos essais biologiques lorsque vous utilisez des réactifs et des cellules qui n’ont pas été évalués pour fonctionner ensemble. Consultez nos milieux et réactifs dosageés.
    Haute viabilité après cryoconservation
    Les cellules souches mésenchymateuses StemPro™ sont fournies dans un milieu de cryoconservation CryoStor™ à 1 x 106 et 5 x 106 cellules viables/flacon. Ce milieu est exempt de produits d’origine animale et a prouvé qu’il pouvait assurer une viabilité cellulaire élevée après décongélation. Des procédés contrôlés sont utilisés pour la cryoconservation, la manipulation et l'expédition afin de minimiser les risques d'effets indésirables sur la qualité des cellules.
    Fabriqué aux États-Unis par Stemedica pour Thermo Fisher Scientific.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Numéro de passage cellulaire Passage 4
    Contenu et stockage 1 flacon. Retirer du sachet en aluminium et stocker dans de l'azote liquide.
    Age Adulte
    Type de cellule Cellules souches (mésenchymateuses)
    Culture Type Culture de cellules adhérentes
    Forme Cryoconservé
    Espèces Humain
    Tissue Moelle osseuse
    Attributs des donneurs Normal
    Recommandation pour les milieux Milieux supplémentés en sérum ou sans sérum
    Nbre de cellules 1 x 106 Cells
    Gamme de produits StemPro
    Quantité 1 x 106cellules