Learn More
Gibco™ Kit de différenciation pour chondrogenèse StemPro™
Code produit 10771764 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10771764 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10771764 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1007101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    184.65€ / 1 pièces
    Économisez 44.35€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de différenciation pour chondrogenèse StemPro™
Le kit de différenciation de chondrogenèse StemPro™ a été élaboré pour la différenciation chondrogénique des cellules souches mésenchymateuses (CSM) dans les récipients de culture tissulaire. Le kit contient tous les réactifs nécessaires pour amener les CSM à s’engager dans la voie de la chondrogenèse et générer des chondrocytes. L’utilisation du kit de différenciation de chondrogenèse StemPro™ en conjonction avec le milieu de culture StemPro™ MSC SFM ou MesenPRO RS™ constitue une solution de flux de travaux de culture normalisée pour l’isolement, l’expansion et la différenciation des CSM en chondrocytes de collagène producteurs de matrices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches (mésenchymateuses)
Contenu et stockage Ce kit est livré avec un milieu basal de 100 ml et un supplément de croissance de 10 ml suffisant pour formuler 100 ml de milieu complet. Les composants nécessitent des exigences d’expédition et de stockage distinctes. Le supplément de croissance n’est pas vendu individuellement.
Milieu de base de différenciation des ostéocytes⁄chondrocytes StemPro™ 2 à 8°C (Protéger de la lumière)
StemPro™Supplément Chrondogénèse -5 à -20°C (Dans l’obscurité)
Environnement culturel CO2
À utiliser avec (application) Différenciation des cellules souches
Type de produit Kit de différenciation pour chondrogenèse
Niveau d’endotoxines ≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml
Format Liquide
Glucose Faible teneur en glucose
Glutamine GlutaMAX™-I
Tampon HEPES Sans HEPES
Indicateur rouge de phénol Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco, StemPro
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 1 Kit
Niveau de sérum Sans sérum
Tampon de bicarbonate de sodium Bicarbonate de sodium
Additif de pyruvate de sodium Pyruvate de sodium
Espèces Humaine