Learn More
Gibco™ Milieu SFM hESC StemPro™
Code produit 10438033 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10438033 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10438033 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1000701
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu SFM hESC StemPro™
StemPro hESC SFM is a serum- and feeder-free medium specially formulated to support the growth and expansion of pluripotent stem cells (hESCs and iPSCs). It has been shown to support PSC growth for >50 passages without any signs of karyotypic abnormalities while maintaining differentiation potential.
Développé pour la culture de cellules souches pluripotentes humaines et embryonnaires
Le milieu SFM hESC StemPro™ est un milieu totalement défini, sans sérum et sans apport (SFM) spécialement formulé pour la croissance et l’expansion des cellules souches pluripotentes humaines embryonnaires (HESC) et humaines (iPSC). Le milieu StemPro™ hESC SFM a été testé en profondeur et a prouvé sa capacité de maintien de la pluripotence dans une liste croissante de lignées de CSEh, notamment BG01, BG02, BG03, H1, H9 et BG01V. En outre, le milieu StemPro™ hESC SFM a été utilisé pour faire évoluer la production des CSEh à plus de 1 x 1010 cellules. Il a été démontré que le milieu SFM StemPro™ hESC favorise la croissance des CSEh et CSPi pendant plus de 50 passages sans aucun signe d’anormalité du caryotype et qu’il maintenait la capacité des CSEh à se différencier dans les trois lignées germinales.
Composants du milieu SFM StemPro™ hESC :
Supplément hESC StemPro™
DMEM ⁄ F-12 avec milieu GlutaMAX™
Albumine sérique bovine 25 % (BSA)
Composants supplémentaires requis pour un milieu complet (à acheter séparément) :
FGF BASIC (pleine longueur) REC HU (n° de cat. PHG0261)
2-Mercaptoéthanol (n° de cat. 21985-023)
Applications :
Formulés pour la croissance et l’expansion des cellules souches pluripotentes humaines induites embryonnaires et humaines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE)
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
Serum Level Sans sérum
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol
Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
Gamme de produits StemPro
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Supplément : glace sèche, de base – ambian, BSA, ambiant
Espèces Humaine
Contenu et stockage • Supplément HESC StemPro™, stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière.
• DMEM ⁄ F-12 avec milieu GlutaMAX, stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière
• Albumine sérique bovine (BSA) 25 %, stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière
Culture Type Culture de cellules souches sans alimentation (humaines, iPS - cellules souches pluripotentes induites, embryonnaires)