Learn More
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit
Code produit 10266393 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266393 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266393 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur R7788110
 Article restreint
En stock
Kit de cellules souches dérivées de tissu adipeux humain StemPro™
Human adipose-derived stem cells (ADSCs) are isolated from human lipoaspirate tissue and cryopreserved from primary cultures. ADSCs have phenotypic and functional characteristics very similar to those of bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Before cryopreservation, the ADSCs are expanded for one passage in MesenPRO RS™ Medium, a reduced-serum (2%) medium that improves MSC expansion compared to conventional serum supplemented media. The StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit contains cryopreserved normal human ADSCs and MesenPRO RS™ Medium - together, these components ensure optimal ADSC growth and expansion. Each lot of ADSCs originates from a single donor of human lipoaspirate tissue.
Les cellules souches dérivées de tissu adipeux humain (ADSC) sont isolées du tissu lipoaspirate humain et cryoconservées à partir de cultures primaires. Les ADSC présentent des caractéristiques phénotypiques et fonctionnelles très similaires à celles des cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse. Avant la cryoconservation, les ADSC sont développées pour un passage dans le milieu MesenPRO RS™, nouveau milieu révolutionnaire à sérum réduit (2 %) réduisant les durées de doublage des ADSC. Le kit de cellules souches dérivées de tissu adipeux humain StemPro™ contient des ADSC humaines normales cryoconservées et un milieu MesenPRO RS™. Ensemble, ces composants assurent une croissance et une expansion optimales des ADSC. Chaque lot de CSTA provient d’un tissu humain lipoaspiré issu d’un seul donneur. Chaque flacon d’ADSC contient des cellules capables de se différencier en plusieurs phénotypes cellulaires matures in vitro, notamment des adipocytes, des ostéoblastes et des chondrocytes. Les ADSC peuvent être étendus à 4-5 passages avant qu’ils ne perdent leur capacité à se développer ou à se différencier en tous phénotypes potentiels. Les ADSC expriment le profil protéique de surface cellulaire de cytométrie en flux suivant : CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166 positif ; CD14, CD31, CD45, Lin1 négatif.
Applications :
utilisation aux fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Remarque : Milieu MesenPRO RS™ (réf 12746-012), composé du supplément de croissance MesenPRO RS™ et du milieu de base MesenPRO RS™, disponible à l’achat séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce kit est livré en deux parties avec des exigences de conservation distinctes. Ces composants ne sont pas vendus individuellement :
 – cellules souches dérivées de tissu adipeux humain StemPro™ (un flacon contenant ∼ 1 x106 cellules ; stocker dans de l’azote liquide) et supplément de croissance MesenPRO RS™ (10 ml ; stocker dans l’obscurité entre -5 et -20°C)
 – Milieu de base MesenPRO RS™ (500 ml ; stocker dans l’obscurité à 2-8°C).
Type de cellule Cellules souches (mésenchymateuses)
Espèces Humain
Tissue Lipoaspirer
Gamme de produits Gibco, StemPro
Quantité 1 kit
Pour les applications traitant de culture cellulaire et tissulaire ex vivo. MISE EN GARDE : Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la Loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin.