Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree
Code produit 10601026 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10601026 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10601026 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1067501
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
SFM pour CSM sans xéno-contaminants StemPro™
Le milieu GIBCO™ StemPro™ MSC SFM XenoFree a été développé pour la croissance et l’expansion de cellules souches mésenchymateuses (CSM) et de cellules souches issues du tissu adipeux (CSTA) humaines dans des conditions complètement exemptes de sérum et de xéno-contaminants. L’utilisation du milieu StemPro™ MSC SFM XenoFree permet l’expansion des CSM ou CSTA humaines pour de nombreux passages tout en maintenant leur phénotype multipotentiel (c’est-à-dire leur capacité à se différencier en lignées ostéogène, chondrogène et adipogène). Le milieu StemPro™ MSC SFM XenoFree est fabriqué conformément aux BPFa, ce qui garantit la traçabilité et la fiabilité de la fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches mésenchymateuses
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieux sans sérum de cellules souches (SFM)
Serum Level Sans sérum
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Gamme de produits StemPro
Quantité 1 kit
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Pureté ou qualité Qualifié cellule MS
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque kit contient 1 milieu de baseStemPro™ MSC SFM de 500 ml et 1 supplément sans xéno-contaminants StemPro™ MSC SFM de 5 ml. Le milieu basal SFM MSC StemPro™ est stocké entre 2 à 8°C et est stable pendant 12 mois. Le supplément SFM MSC StemPro™ sans xéno-contaminants est stocké congelé entre -5 à -20°C
Environnement culturel CO2
Culture Type Culture de cellules adhérentes