Learn More
Gibco™ StemPro™ NSC SFM
Code produit 10377893 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10377893 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10377893 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1050901
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu SFM StemPro™ NSC
Gibco StemPro NSC Serum Free Medium (SFM) was specifically developed for the growth and expansion of human neural stem cells (NSCs) and is provided as a complete kit. StemPro NSC SFM supports the expansion of NSCs for multiple passages, maximizing NSC yields while maintaining their potential to differentiate into neurons and glial cells.
Milieu de cellules souches neurales sans sérum qui fournit une expansion supérieure des NCS humaines par rapport aux produits concurrentiels.
  • Prend en charge la capacité de différenciation en astrocytes, oligodendrocytes et neurones
  • Prend en charge les cultures adhérentes ou sphéroïdes
  • Développé pour la culture de cellules souches neurales humaines
    Le milieu StemPro NSC SFM est un milieu exempt de sérum (SFM) formulé spécialement pour la croissance et l’expansion des cellules souches neurales (NSC) humaines. Le milieu StemPro™ NSC SFM permet une expansion supérieure des NSC humaines de cultures adhérentes et sphéroïdes dérivées de cellules souches embryonnaires humaines ou de tissu fœtal par rapport aux produits commerciaux existants. Le milieu StemPro NSC SFM maintient également la capacité de différenciation multipotentielle en astrocytes, oligodendrocytes et neurones. Chaque lot de StemPro™ NSC SFM est fabriqué conformément aux BPFa et est qualifié à l’aide d’un dosage de prolifération des NSC humaines.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches neurales
    Classification Sans sérum
    Forme Liquide
    Type de produit Milieux sans sérum de cellules souches (SFM)
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans HEPES
    Gamme de produits Gibco, StemPro
    Quantité 1 kit
    Acides aminés Acides aminés non essentiels
    Niveau d’endotoxines ≤50 UE/ml
    Sels inorganiques Phosphate de sodium
    Pureté ou qualité Niveau de recherche
    Espèces Humaine
    Contenu et stockage Ce kit est livré avec un milieu basal, un supplément de croissance et des facteurs de croissance adéquats pour formuler 500 ml de milieu complet. Les composants nécessitent des exigences d’expédition et de stockage distinctes :
    Milieu basal DMEM ⁄ F-12 Knockout™ (500 ml ; stocker dans l’obscurité entre 2 à 8°C)
    Supplément SFM StemPro™ NSC (10 ml ; stocker congelé entre -5 à -20°C)
    FGF basique recombinant humain et EGF recombinant humain (10 ug ; stocker desséché entre 2 à 8°C).
    Environnement culturel CO2
    Culture Type Culture de cellules de mammifères