Learn More
Gibco™ Kit de différenciation pour ostéogenèse StemPro™
Code produit 10216663 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10216663 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10216663 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1007201
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Kit de différenciation pour ostéogenèse StemPro™
For Complete Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells into Bone Cells
StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit has been developed for the osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) in tissue culture vessels. The kit contains all reagents required for inducing MSCs to be committed to the osteogenesis pathway and generate immature and mature osteocytes. Using StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit in combination with MesenPRO RS™ Medium or StemPro™ MSC SFM provides a standardized culture workflow solution for MSC isolation, expansion and differentiation into mineralized matrix-producing osteocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches (mésenchymateuses)
Contenu et stockage Ce kit est livré en deux parties avec des exigences de conservation distinctes. Ces composants ne sont pas vendus individuellement :
• Milieu de base de différenciation des ostéocytes/chondrocytes StemPro™ (100 ml ; stocker dans l’obscurité entre 2°C et 8°C)
• Supplément d’ostéogenèse StemPro™ (10 ml ; stocker dans l’obscurité entre -5°C et -20°C)
Le milieu de base est livré à température ambiante, tandis que le supplément est livré sur glace sèche.
Environnement culturel CO2
À utiliser avec (application) Différenciation des cellules souches
Type de produit Kit de différenciation pour ostéogenèse
Niveau d’endotoxines ≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml
Format Liquide
Glucose Faible teneur en glucose
Concentration en glucose 1 000 mg/l
Glutamine GlutaMAX™-I
Tampon HEPES Sans HEPES
Sels inorganiques Phosphate de sodium
Indicateur rouge de phénol Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco, StemPro
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 1 Kit
Niveau de sérum Sérum standard
Tampon de bicarbonate de sodium Bicarbonate de sodium
Additif de pyruvate de sodium Pyruvate de sodium
Espèces Humaine
Suppléments Suppléments d’ostéogenèse