Learn More
StepOne™ Système de PCR en temps réel StepOne™
GREENER_CHOICE
Code produit 12170012 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
Ordinateur de bureau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage unitSize
12170012 Ordinateur de bureau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12170012 Fournisseur StepOne™ Code fournisseur 4376374
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Ordinateur de bureau
Le système de PCR en temps réel StepOne™ est un instrument de PCR en temps réel à 48 puits et faible débit destiné aux utilisateurs débutants et expérimentés.
Le système de PCR en temps réel StepOne™ est disponible dans plusieurs configurations et permet une utilisation immédiate dès sa sortie de l’emballage, avec une analyse intuitive des données et un logiciel de contrôle des instruments.Doté d’un dispositif d’enregistrement LED optique 3 couleurs robuste, le système de PCR en temps réel StepOne™ a été conçu pour produire des résultats de PCR en temps réel précis et quantitatifs pour d’innombrables applications de recherche génomique.Comprend un ordinateur fixe.
Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ est un instrument de PCR en temps réel à 48 puits à faible débit destiné aux utilisateurs débutants et expérimentés. Le système de PCR en temps réel StepOne™ est disponible dans plusieurs configurations et permet une utilisation immédiate dès sa sortie de l’emballage, avec une analyse intuitive des données et un logiciel de contrôle des instruments. Doté d’un dispositif d’enregistrement LED optique 3 couleurs robuste, le système de PCR en temps réel StepOne™ a été conçu pour produire des résultats de PCR en temps réel précis et quantitatifs pour d’innombrables applications de recherche génomique.
Caractéristiques du système de PCR en temps réel StepOne™ :
  • Logiciel et instruments de pointe pour réaliser un large éventail de dosages génomiques.
  • Système d’enregistrement optique LED 3 couleurs sensible
  • Logiciel intuitif et robuste, parfaitement adapté aux utilisateurs débutants et chevronnés
  • Configuration et utilisation simples et flexibles des instruments
Software StepOne™
™Le logiciel StepOne fourni avec le système de PCR en temps réel StepOne™ fonctionne sous les systèmes d’exploitation Windows™ XP, Windows Vista™ et Windows™ 7 et offre des fonctions de contrôle d’instruments, de collecte de données et d’analyse de données. Cette dernière version comprend des fonctions permettant de collecter des données de courbes de fusion pour des applications de fusion à haute résolution (HRM) et l’option d’exporter dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) pour une compatibilité avec les directives MIQE.
Configuration simple et rapide des dosages
Ce système de PCR en temps réel est remarquablement simple. Il a été conçu avec un écran tactile LCD et une interface utilisateur conviviale, qui permet aux chercheurs non familiarisés avec la PCR en temps réel de bénéficier de la puissance des études génétiques. Le logiciel intuitif et les assistants de protocole aident les nouveaux utilisateurs dans leurs expériences de PCR en temps réel. Le système de PCR en temps réel StepOne™ comprend également une configuration de démarrage rapide. Ainsi, vous pouvez lancer un cycle immédiatement et saisir les informations de plaques ultérieurement.
Lecture de fluorescence 3 couleurs LED sensible
Le système de PCR en temps réel StepOne™ utilise un système optique LED à longue durée de vie, qui permet d’enregistrer la fluorescence des colorants FAM™ / SYBR™ Green, VIC™ / JOE™, et ROX™. Ce système économique, à 3 couleurs et à 48 puits offre des résultats de PCR en temps réel précis et quantitatifs. Il permet d’enregistrer les données de tous les filtres à chaque cycle sans dépendre d’un ordinateur ou de la configuration des plaques. Il peut faire la distinction entre 2 populations de 5,000 et 10,000 copies de modèles d’un dosage TaqMan® avec 99,7 % de fiabilité.
Compatible avec de nombreuses techniques d’analyse génomique
Utilisez plusieurs techniques de recherche en analyse génétique standard et exigeantes sur un seul instrument à l’aide du système de PCR en temps réel et du logiciel StepOne™ conviviaux. Le système StepOne™ prend en charge de nombreuses applications de PCR en temps réel, y compris :
  • Génotypage de SNP
  • Analyse de l’expression génétique
  • Expression de microARN
  • Analyse de translocation
  • Détection de gènes
  • Analyse de la charge virale
Le logiciel StepOne™ inclus prend en charge plusieurs méthodes d’analyse, y compris ce qui suit :
  • Courbe standard (quantification absolue)
  • Courbe standard relative
  • Ct comparative (ΔΔCt) (quantification relative)
  • Génotypage et présence / absence
  • Analyse de courbes de fusion
  • Fusion à haute résolution (logiciel supplémentaire requis)
Options de configuration des instruments polyvalentes
Le système StepOne™ ultracompact peut être installé selon plusieurs configurations, offrant ainsi une flexibilité et une commodité inégalées permettant son intégration dans n’importe quel laboratoire. Le système de PCR en temps réel StepOne™ peut être utilisé via un ordinateur, avec un ordinateur connecté à un réseau local (LAN) ou de manière autonome (sans ordinateur). Chaque système de PCR en temps réel StepOne™ est étalonné en usine pour assurer une précision optique et thermique et fournir des résultats de PCR en temps réel exceptionnels dès sa sortie de l’emballage.
Surveillance, diffusion et stockage des données en temps réel
Le système mesure l’amplification en temps réel, ce qui vous permet de surveiller l’évolution de votre expérience cycle par cycle, que ce soit sur l’appareil ou à distance. Vos données sont stockées sur l’instrument. Vous pouvez les visualiser et les stocker automatiquement à distance, ou les transférer par e-mail ou clé USB. Vous pouvez aussi facilement exporter les données sous forme de fichiers PowerPoint™, Excel™ et de fichiers images graphiques.
Fonctions étendues d’expression génétique
Le logiciel de pointe fourni avec le système de PCR en temps réel StepOne™ comprend désormais le puissant progiciel d’études d’expression génétique. Ce progiciel permet une flexibilité et une précision accrues dans les tests d’expression génétique :
  • Analyse d’un nombre illimité de plaques dans une seule étude
  • Tri des données par groupe de reproduction biologique ou technique
  • Utilisation de plusieurs contrôles endogènes
  • Correction de l’efficacité des dosages
Fonction de fusion à haute résolution avancée
Grâce au logiciel High Resolution Melt Software v3,0, vous pouvez désormais analyser les variations de séquences après la PCR avec le système de PCR en temps réel StepOne™. Ce logiciel à commander séparément simplifie la configuration en conservant les réglages propres aux dosages et accepte les informations sur la disposition des plaques collées directement à partir d’Excel. Le logiciel HRM v3,0 dispose également d’un meilleur algorithme de regroupement pour améliorer la sensibilité et la précision. Il permet de réaliser des analyses distinctes de plusieurs dosages sur une seule plaque.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ±0,25 °C (de 35 °C à 95 °C) de la température d'affichage
Sensibilité 1 Copie
Plage dynamique Plage dynamique linéaire supérieure à 9 unités de log (détection)
Contenu et stockage Ordinateur de bureau
Uniformité thermique ±0,50 °C (de 35 °C à 95 °C) °de la température de consigne/d'affichage
Tension 120 V
Hauteur (métrique) 51,2 cm
Profondeur (métrique) 42,7 cm
Gamme de températures 4°C à 100°C
À utiliser avec (application) Génotypage et profilage génomique, PCR en temps réel (qPCR), profilage de l'expression génique par PCR en temps réel
Description Durée de numérisation : < 2 h/course (mode standard), < 40 min/course (Mode rapide)
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 4,6 °C/s
Modes d’analyse logicielle Mode rapide : ±2,2 °C/s, mode standard : ±1,6 °C/s
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 10 à 30 μL (Expériences de courbe standard : μ40 L en mode standard validé)
Multiplex Multiplexage
Détection 3 filtres d'émission, LED, photodiode
Quantité 1 instrument
Colorants pré-étalonnés FAM™, JOE™, ROX™, SYBR™ Green I, VIC™
Poids 24 kg (52 lb.)
Configurations des blocs Tubes de 0,1 mL, plaque à 48 puits