Learn More
StepOnePlus™ StepOnePlus™ Real-Time PCR System with Tower
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Description
Includes
Ordinateur de bureau
Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ est disponible dans plusieurs configurations et permet une utilisation immédiate dès sa sortie de l’emballage, avec une analyse intuitive des données et un logiciel de contrôle des instruments. Doté d’un dispositif d’enregistrement LED optique 4 couleurs robuste, le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ a été conçu pour produire des résultats de PCR en temps réel précis et quantitatifs pour d’innombrables applications de recherche génomique. Nous fournissons un ordinateur avec tour Dell™ avec le système de PCR en temps réel StepOnePlus™.
Caractéristiques du système de PCR en temps réel StepOnePlus™ :
- Logiciel et instruments de pointe pour réaliser un large éventail de dosages génomiques
- Système d’enregistrement optique LED 4 couleurs sensible
- Logiciel intuitif et robuste, parfaitement adapté aux utilisateurs débutants et chevronnés
- Configuration et utilisation simples et flexibles des instruments
Nouveau logiciel StepOne™ :
Le logiciel StepOne™ inclus avec le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ fonctionne sous le système d’exploitation Windows™ XP et assure le contrôle des instruments, la collecte et l’analyse de données (le logiciel d’analyse est également compatible avec Windows™ 7). Cette dernière version comprend des fonctions permettant de collecter des données de courbes de fusion pour des applications de fusion à haute résolution (HRM) et l’option d’exporter dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) pour une compatibilité avec les directives MIQE.
Configuration simple et rapide des dosages :
Ce système de PCR en temps réel est remarquablement simple. Il a été conçu avec un écran tactile LCD et une interface utilisateur conviviale, qui permet aux chercheurs non familiarisés avec le système de PCR en temps réel de bénéficier de la puissance des études génétiques (Figure 1). Le logiciel intuitif et les assistants de protocole aident les nouveaux utilisateurs dans leurs expériences de PCR en temps réel. Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ comprend également une configuration de démarrage rapide. Ainsi, vous pouvez lancer un cycle immédiatement et saisir les informations de plaques ultérieurement.
Lecture de fluorescence 4 couleurs LED sensible :
Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ utilise un système optique LED à longue durée de vie, qui permet d’enregistrer la fluorescence des colorants FAM™ / SYBR™ verts, VIC™ / JOE™, NED™ / TAMRA™ et ROX™. Ce système économique, à 4 couleurs et à 96 puits offre des résultats de PCR en temps réel précis et quantitatifs. Il permet d’enregistrer les données de tous les filtres à chaque cycle sans dépendre d’un ordinateur ou de la configuration des plaques. Il peut faire la distinction entre 2 populations de 5 000 et 10 000 copies de modèles d’un dosage TaqMan™ avec 99,7 % de fiabilité.
Compatible avec de nombreuses techniques d’analyses génomiques :
Utilisez plusieurs techniques de recherche en analyse génétique standard et exigeantes sur un seul instrument à l’aide du système de PCR en temps réel StepOnePlus™ et du logiciel StepOne™ conviviaux.
Le système StepOnePlus™ prend en charge de nombreuses applications de PCR en temps réel, y compris ce qui suit :
- Génotypage de SNP
- Analyse de l’expression génétique
- Expression de microARN
- Expression de protéines
- Analyse de translocation
- Détection de gènes
- Analyse de la charge virale
Le logiciel StepOne™ inclus prend en charge plusieurs méthodes d’analyse, y compris ce qui suit :
- Courbe standard (quantification absolue)
- Courbe standard relative
- Ct comparative (ΔΔCt) (quantification relative)
- Génotypage et présence / absence
- Analyse des courbes de fusion (application autonome)
- Fusion à haute résolution (en tant qu’application autonome)
Options de configuration des instruments polyvalentes :
Le système StepOnePlus™ ultracompact peut être installé selon plusieurs configurations, offrant ainsi une flexibilité et une commodité inégalées permettant son intégration dans n’importe quel laboratoire. Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ peut être utilisé via un ordinateur, avec un ordinateur connecté à un réseau local (LAN) ou de manière autonome (sans ordinateur). Chaque système de PCR en temps réel StepOnePlus™ est étalonné en usine pour garantir une précision optique et thermique et fournir des résultats de PCR en temps réel exceptionnels dès sa sortie de l’emballage.
Efficacité énergétique et faible encombrement :
Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ consomme 38 % moins d’énergie pour traiter une plaque d’échantillons (lorsque l’instrument est chauffé) par rapport au système de détection de PCR en temps réel Bio-Rad CFX96™. Le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ dispose également d’une régulation de la température avancée grâce à la technologie Veriflex™ Blocks. Son format compact est quasiment 15 % inférieur à celui du Bio-Rad CFX96™, ce qui permet de gérer l’espace des laboratoires encombrés de manière encore plus efficace. Qui plus est, vous diminuerez l’impact sur l’environnement.
Surveillance, diffusion et stockage des données en temps réel :
Le système mesure l’amplification en temps réel, ce qui vous permet de surveiller l’évolution de votre expérience cycle par cycle, que ce soit sur l’appareil ou à distance. Vos données sont stockées sur l’instrument. Vous pouvez les visualiser et les stocker automatiquement à distance, ou les transférer par e-mail ou lecteur flash USB. Vous pouvez aussi facilement exporter les données sous forme de fichiers PowerPoint™, Excel™ et de fichiers images graphiques.
Fonctions étendues d’expression génétique :
Le logiciel de pointe fourni avec le système de PCR en temps réel StepOnePlus™ comprend désormais le puissant progiciel d’études d’expression génétique. Ce progiciel permet une flexibilité et une précision accrues dans les tests d’expression génétique :
- Analyse d’un nombre illimité de plaques dans une seule étude
- Tri des données par groupe de reproduction biologique ou technique
- Utilisation de plusieurs contrôles endogènes
- Correction de l’efficacité des dosages
Fusion à haute résolution avancée :
Grâce au logiciel de fusion par haute résolution v3.0, vous pouvez désormais analyser les variations de séquences après PCR avec le système de PCR en temps réel StepOnePlus™. Ce logiciel à commander séparément simplifie la configuration en conservant les réglages propres aux dosages et accepte les informations sur la disposition des plaques collées directement à partir d’Excel. Le logiciel HRM v3.0 dispose également d’un meilleur algorithme de regroupement pour améliorer la sensibilité et la précision. Il permet de réaliser des analyses distinctes de plusieurs dosages sur une seule plaque.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à 96 puits, barrettes à 8 tubes, tubes de 0,1 mL |
| Précision thermique | 0,25°C (35 à 95°C) de température d’affichage |
| Montée en température des échantillons | Mode rapide : ± 2,2°C/s, mode standard : ± 1,6°C/s |
| Sensibilité | 1 Copie |
| Plage de températures (métrique) | 4 à 100°C |
| Plage de volume de réaction | 10-30 μL (expériences de courbe standard : 40 μL en mode standard est validé) |
| Colorant de référence passive | ROX (tube distinct), sans ROX, ROX (prémélangé) |
| Plage dynamique | Plage dynamique linéaire supérieure à 9 unités de log (détection) |
| Contenu et stockage | Ce système est composé d’un système de PCR en temps réel StepOnePlus™ à 96 puits avec ordinateur avec tour. |
| Colorant étalonné | VIC™, SYBR™ Green I, ROX™, JOE™, NED, FAM™, TAMRA™ |
| Afficher plus |