Learn More
Aalborg™ Vanne à moteur pas-à-pas en acier inox
Code produit 12646173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Vanne à moteur pas-à-pas
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12646173 Vanne à moteur pas-à-pas 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12646173 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur SMV30SVE2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1233.75€
    893.52€ / 1 pièces
    Économisez 340.23€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
La vanne à moteur pas-à-pas en acier inox d’Aalborg™ est destinée à la régulation à haut débit de gaz ou de liquides.
  • Vannes de dosage bidirectionnelles de haute précision en aluminium
  • Une précision et une résolution inégalées dans la régulation
  • Fonctionne en continu sans surchauffe
Spécification
Type Vanne à moteur pas-à-pas
Débit d’air 500 l/min
Vitesse de l’écoulement d’eau 14,2 ml/min