Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 50V39
Code produit 12161720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 13,5 mL
8 x 39 mL
FCR max.:
228,706 ×g
241,831 ×g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité FCR max. Conditionnement
12161720 8 x 13,5 mL 228,706 ×g 1 pièce
12111720 8 x 39 mL 241,831 ×g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12161720 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 79277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36070.00€
    34600.00€ / 1 pièces
    Économisez 1470.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-04-2027
Gagnez du temps et améliorez la précision de vos résultats grâce au rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 50 V39 en titane.
Gagnez du temps et améliorez la précision des résultats avec le rotor vertical en titane Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
  • Rotor en titane vertical à un angle de 0°
  • Capacité : Disponible en 39 ml et 13,5 ml
  • Vitesse maxi/FCR : 50 000 tr/min/241 831 x g (39 ml), 228 706 x g (13,5 ml)
  • Facteur K : 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor vertical en titane Stepsaver 50V39
Matériau Titane
Type Rotor vertical
Capacité 8 x 13,5 mL
FCR max. 228,706 ×g
Vitesse max. 50 000 tr/min
Rayon (métrique) 81,9 mm
Rayon (métrique) Min. 60,8 mm
Facteur K 22,6
Longueur max. du tube 93 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 10,3 kg (22,7 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 0°
Moy. RCF 205,807 ×g
FCR min. 169,784 ×g