Description
Limitez la perte d’échantillon grâce à la fonction de chargement et de déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
- Rotor vertical en titane
- Capacité : Disponible en Quick-Seal de 6 ml, 2 ml et 5,1 ml
- Vitesse maxi/FCR : 70 000 tr/min / 467 420 x g
- Facteur K : 8,7
- Angle : 0°
Spécification
Spécification
| Description | Rotor vertical en titane Stepsaver 70V6 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor vertical |
| Capacité | 8 x 6 mL |
| FCR max. | 467,420 ×g |
| Vitesse max. | 70 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 85,4 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 72,1 mm |
| Facteur K | 8,7 |
| Longueur max. du tube | 66 mm |
| Afficher plus |