Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant de trempage Steranios 2 %
Code produit 15491884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15491884 5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491884 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 382034
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Le désinfectant de trempage Laboratoires Anios™ Steranios 2 %offre un niveau élevé de désinfection des dispositifs médicaux et des équipements chirurgicaux, médicaux, endoscopiques et thermosensibles.
  • Solution prête à l’emploi
  • Stabilité du bain de trempage : 30 jours
  • Grande compatibilité avec les matériaux
  • Niveau élevé de désinfection des dispositifs médicaux et des équipements chirurgicaux, médicaux, endoscopiques et th
Spécification
Type de produit Désinfectant pour bain de trempage
pH 6
Certifications/Conformité Bactéries EN 13727, EN 14561, Helicobacter pylori. Mycobactérie : EN 14348, EN 14563, Mycobacterium massiliense. Levures / moisissures : EN 13624, EN 14562. Virus : EN 14476 : Poliovirus, adénovirus, norovirus (MNV), VIH-1, HBV, BVDV (substitut du VHC), virus de l’herpès. Spores : EN 13704
Composition Solution de glutaraldéhyde 2 %, tamponné à un pH de 6 en présence d’un catalyseur d’effets de surface, d’un colorant et d’excipients
À utiliser avec (application) Désinfection des dispositifs médicaux et des équipements chirurgicaux, médicaux, endoscopiques et thermosensibles
Quantité 4/Carton
Volume (métrique) 5 L