Learn More
Megro™ Steri-Roll
Product Code. 10269073
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 m x 400 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Unit Size
10269073 200 m x 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10269073 Supplier Megro™ Supplier No. 320400
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Récipients adaptés pour contenir différents articles pour une stérilisation à la vapeur ou au gaz. Le Steri-Roll de Megro™ comporte 3 indicateurs de stérilisation pour la vapeur, le gaz EO et le formaldéhyde.
  • Convient à la stérilisation des vêtements, plateaux, compresses et instruments médicaux.
  • Convient à la stérilisation à la vapeur ou au gaz (EO ou FO).
  • Indicateurs pour toute vapeur ou tout gaz (EO ou FO).
  • Feuille de PET et structure en PP laminé.
  • Non adapté à la stérilisation aux rayons gamma, à l’air chaud et au peroxyde d’hydrogène.
Specifications
Certifications/Conformité ISO 11607/EN 868
À utiliser avec (application) Stérilisation des vêtements, plateaux, compresses, instruments médicaux
Matériau PET, polypropylène
Quantité 1 rouleau
Méthode de stérilisation EO, FO, irradiation aux rayons gamma
Dimensions (L x l) 200 m x 400 mm
Longueur (métrique) 200 m
Largeur (métrique) 400 mm