Learn More
Merck Systèmes de filtration sous vide stérile sans entonnoir Stericup™ E-GP
Code produit 16497545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 000 ml
Raccord de sortie:
Filetage de 38 mm
Filetage de 45 mm
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Raccord de sortie Conditionnement
16497545 1 000 ml Filetage de 38 mm 12 pièces
16477545 500 mL Filetage de 38 mm 12 pièces
16487545 500 mL Filetage de 45 mm 12 pièces
16407555 1 000 ml Filetage de 45 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497545 Fournisseur Merck Code fournisseur SEGPU1138
Expédition estimée: 07-12-2026
Le tout dernier né de la famille de libération rapide Stericup™. Conçu avec une éco-conscience.
Stericup E et Steritop Les systèmes de mise sous vide stériles sont le plus récent ajout à la gamme Stericup Gamme de fixation rapide. Le Stericup E et Steritop La gamme d'appareils E est conçue comme une option plus durable pour la filtration stérile, réduisant considérablement la quantité de plastique et d'emballage. Ce sont des produits de filtration sans entonnoir destinés à être utilisés pour la filtration sous vide stérile de solutions aqueuses telles que les milieux de culture et les réactifs/tampons pour culture tissulaire. Stericup E et Steritop Les dispositifs E sont conçus spécifiquement pour la filtration stérile à partir de flacons compatibles (diamètre du col de 38 et 45 mm) de milieux et de réactifs/tampons de culture tissulaire. Comme Stericup Filtres à dégagement rapide, Stericup Les appareils électroniques sont dotés d'un capuchon à butée tactile assurant une fermeture sécurisée, d'une large surface d'écriture texturée et des caractéristiques de membrane filtrante clairement indiquées sur la bague du filtre. Le modèle SEGPU0538 est équipé d'une bague filetée de 38 mm utilisant un filtre de 0,22 in.μMembrane PES Express PLUS à flux rapide de taille de pores m, avec un flacon récepteur de 500 mL pour la stérilisation des milieux de culture tissulaire et des tampons. Non recommandé pour les réactifs préparés dans d'autres types de récipients, comme des flacons ou tout autre récipient sans filetage. neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES Express PLUS
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 40 cm²
À utiliser avec (application) Filtration stérile
Raccord de sortie Filetage de 38 mm
Type de sortie Filetage de 38 mm
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 1 000 ml
Diamètre (métrique) 73 mm
Diamètre (métrique) du filtre 73 mm