Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide HV stérile
Code produit 15969180 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
150 mL
250 ml
1 000 ml
Volume (métrique) du collecteur:
150 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Volume (métrique) du collecteur unitSize
15969180 1 000 ml 500 ml 12 pièces
15949180 150 mL 150 mL 12 pièces
15959180 250 ml 250 ml 12 pièces
15979180 1 000 ml 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15969180 Fournisseur Merck Code fournisseur S2GPU10RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.42€
    349.00€ / 12 pièces
    Économisez 152.42€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1,000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le filtre pour bouchons de flacon jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
  • Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible pour une absorption minimale et une perte de protéines.
  • L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
  • Une base stable et une conception facile de préhension du dispositif Stericup™ permettent à tout utilisateur d’effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
  • Le fond encastré des flacons récepteurs Stericup™ permet aux flacons d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
Informations sur la commande
Système de filtration sous vide Stericup à ouverture rapide GP stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Oui
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau PES
Matériau (membrane) Polystyrène
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Filtration stérile
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 1 000 ml
Volume (métrique) du collecteur 500 ml
Longueur (métrique) 299 mm
Hauteur (métrique) 299 mm
Diamètre (métrique) 12,5 cm
Diamètre (métrique) du filtre 73 mm