Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide HV stérile
Code produit 15997996 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15997996 150 ml 12 pièces
15908006 250 ml 12 pièces
15918006 500 ml 12 pièces
15928006 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15997996 Fournisseur Merck Code fournisseur S2HVU01RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de filtration sous vide Stericup™ à ouverture rapide HV possède un profil de conception et d’équilibre qui améliore la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serrées.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 mL à 1 000 mL dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
  • Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible pour une absorption minimale et une perte de protéines.
  • L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
  • Une base stable et une conception facile de préhension du dispositif Stericup™ permettent à tout utilisateur d’effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
  • Le fond encastré des flacons récepteurs Stericup permet aux flacons d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 150 ml