Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide VP stérile
Code produit 16531740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16531740 1 000 ml 12 pièces
16379441 250 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16531740 Fournisseur Merck Code fournisseur S2VPU11RE
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Les flacons récepteurs à libération rapide Stericup™ comprennent un bouchon de confiance fermeture en clic qui permet une prise sûre du filtre supérieur de votre flacon dans des conditions humides et sèches.
Les flacons récepteurs à libération rapide Stericup™ comprennent un bouchon de sécurité avec fermeture à clic qui permet une bonne préhension du filtre de bouchon dans des conditions humides et sèches.
Le Stericup™ Le système de filtration sous vide est le procédé à usage unique et jetable le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il combine un Steritop™ Unité de filtration avec flacon récepteur pour le traitement et le stockage de volumes de 150 mL à 1000 mL dans un format unique, prêt à l'emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
Le fond du flacon récepteur est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser Steritop™ Dispositifs à bouchon de bouteille avec votre propre flacon ou bouteille de capture stérile.
Caractéristiques& Avantages
  • Millipore Express™ Membrane PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison aux protéines afin de minimiser l'absorption et la perte de protéines, qui affectent les performances et les coûts en aval.
  • Durapore™ Membrane à très faible liaison protéique pour une absorption et une perte de protéines minimales.
  • L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
  • Base stable et conception ergonomique pour une prise en main facile. Stericup™ Ce dispositif permet à tout utilisateur d'effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail sous une hotte à flux laminaire.
  • Fond encastré de Stericup Les flacons récepteurs permettent d'empiler facilement les flacons dans les espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 000 ml