Learn More
Merck Flacons de réception adaptable sur flacon à ouverture rapide Stericup™
Code produit p-7156823 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15967996 250 ml 12 pièces
15977996 500 ml 12 pièces
15987996 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15967996 Fournisseur Merck Code fournisseur S200B02RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon récepteur à libération rapide Stericup™ pour filtration par bouchon de flacon comprend un bouchon fiable à déclic qui permet une bonne prise dans des conditions humides et sèches.
Le flacon de réception à ouverture rapide Stericup™ pour filtration adaptable sur flacon comprend un bouchon fiable Click-Seal qui permet une bonne prise dans des conditions humides et sèches.
Les unités de filtration supérieures de flacons Steritop™ offrent une grande surface de filtration pour une filtration stérile rapide des liquides aqueux dans des flacons à col étroit (33 mm) ou à col large (45 mm).
Une petite languette située à l’intérieur de l’entonnoir permet de fixer un préfiltre en option pendant la filtration.
Pour une protection supplémentaire contre la contamination, les filetages de l’accessoire de flacon ont été légèrement encastrés au cas où l’entonnoir toucherait accidentellement une surface de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Raccord de sortie 45 mm
Volume (métrique) 250 ml