Learn More
Texwipe™ Isopropanol stérile à 70 %
Code produit 15752406 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
16 oz
1 gal
Type de conteneur:
Flacon
Flacon pulvérisateur
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de conteneur Conditionnement
15752406 16 oz Flacon pulvérisateur 12 pièces
15762406 1 gal Flacon 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15752406 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX3270
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Certificats de traitement, d’analyse et de conformité
S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
La solution stérile contient 70 % par volume d’alcool isopropylique de qualité USP avec 30 % d’eau purifiée USP. La solution est filtrée à 0,2 μm, remplie dans des récipients nettoyés, a un double emballage, est conditionnée dans un revêtement avec un sachet en PE scellé et irradiée aux rayons gamma jusqu’à un niveau de stérilité de 10-6.
  • S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
  • Élimine les frais de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de CQ liés à la production interne de mélanges stériles d’alcool et d’eau
  • Chaque conteneur est muni d’un code de lot avec une date d’expiration
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
Aspect Transparent
Certifications/Conformité USP
Composition 70 % d’alcool isopropylique USP et 30 % d’eau purifiée USP
Concentration 70 %
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Filtré 0,2 μm
À utiliser avec (application) Le nettoyage de surface, large pour passer à des environnements contrôlés, élimine les frais de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de CQ liés à la production interne de mélanges stériles d’alcool et d’eau
Comprend Certificats de traitement, d’analyse et de conformité
Quantité 16 oz
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • texwipe 70% isopropyl alcohol, sterile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol