Learn More
Texwipe™ Isopropanol stérile à 70 %
Code produit 15762406 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
16 oz
1 gal
Type de conteneur:
Flacon
Flacon pulvérisateur
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de conteneur unitSize
15762406 1 gal Flacon 4 pièces
15752406 16 oz Flacon pulvérisateur 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15762406 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX3290
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Certificats de traitement, d’analyse et de conformité
S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
La solution stérile contient 70 % par volume d’alcool isopropylique de qualité USP avec 30 % d’eau purifiée USP. La solution est filtrée à 0,2 μm, remplie dans des récipients nettoyés, a un double emballage, est conditionnée dans un revêtement avec un sachet en PE scellé et irradiée aux rayons gamma jusqu’à un niveau de stérilité de 10-6.
  • S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
  • Élimine les frais de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de CQ liés à la production interne de mélanges stériles d’alcool et d’eau
  • Chaque conteneur est muni d’un code de lot avec une date d’expiration
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité USP
Composition 70 % d’alcool isopropylique USP et 30 % d’eau purifiée USP
Concentration 70 %
Type de conteneur Flacon
Filtré 0,2 μm
À utiliser avec (application) Le nettoyage de surface, large pour passer à des environnements contrôlés, élimine les frais de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de CQ liés à la production interne de mélanges stériles d’alcool et d’eau
Comprend Certificats de traitement, d’analyse et de conformité
Quantité 1 gal
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • texwipe 70% isopropyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol