Learn More
AGMA Détergent alcalin stérile
Description
Le détergent alcalin stérile élimine efficacement les contaminants tenaces avant la désinfection, y compris les salissures visibles ou l'accumulation de résidus provenant d'applications de désinfectant précédentes.
Avec un pH de 12, il est très efficace pour décomposer les protéines, ce qui le rend parfait pour la première étape du nettoyage des déversements ou pour les nettoyages préliminaires des nouvelles salles blanches de fabrication.
- Un pH de 12 est idéal pour les nettoyages en profondeur et le nettoyage des aliments à forte charge protéique.
- Particulièrement efficace contre les résidus protéiques et organiques.
- Élimine les dépôts que les nettoyants neutres ou acides ne peuvent pas enlever.
- Formation de mousse faible
- Ne laisse pas de résidus significatifs.
- Fabriqué avec de l'eau WFI.
- Fabriqué en salles blanches de classe C/D.
- Système de gestion de la qualité certifié conforme à la norme BS EN ISO 9001:2015.
- Fabriqué conformément aux directives cGMP.
- Entièrement traçable avec analyses à l'appui.
- Disponible en flacons à bouchon de 1 L et 5 L, et en flacons à gâchette de 900 mL
- Lingettes imprégnées dans un environnement de classe C
- Mélangé à de l'eau de qualité WFI pour contribuer à garantir un faible taux d'endotoxines
- Durée de conservation non ouverte : 2 ans
- Certification disponible pour une traçabilité complète. Disponible dans différents formats pour s'adapter à vos procédures opérationnelles standard.
- Pulvérisateurs à gâchette de 500 ml et 900 ml pour une utilisation simplifiée par les opérateurs
- Liquide pratique de 1 L ou 5 L pour le dosage des lingettes sèches ou l'utilisation dans les systèmes de lavage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Detergente alcalino estéril en agua para inyección (WFI) |
| Color-coded | Non |
| Forme | Vaporisateur de liquide |
| pH | 11,5 à 12,5 |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Type de conteneur | Pulvérisateur à gâchette |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sterile Alkaline Detergent
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL