Learn More
AGMA Détergent alcalin stérile
Code produit 30066750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon à bouchon
Pulvérisateur à gâchette
Quantité:
6 x 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
Conditionnement:
15 pièces
2 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
30066750 Flacon à bouchon 2 x 5 l 2 pièces
30066732 Pulvérisateur à gâchette 6 x 900 ml 6 pièces
30066729 Flacon à bouchon 15 x 1 l 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30066750 Fournisseur AGMA Code fournisseur 0092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    136.79€ / 2 pièces
    Économisez 13.36€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Protégez vos salles blanches avec un détergent alcalin stérile hautement efficace pour un nettoyage en profondeur.
Le détergent alcalin stérile élimine efficacement les contaminants tenaces avant la désinfection, y compris la saleté visible ou l’accumulation de résidus provenant des applications précédentes de désinfectant.
Avec un pH de 12, il est très efficace pour décomposer les protéines, ce qui en fait la première étape du nettoyage des déversements ou pour les nettoyages préliminaires de salles blanches de fabrication.
  • Un pH de 12 est idéal pour des nettoyages en profondeur et des nettoyages à haute charge en protéines.
  • Particulièrement efficace contre les résidus protéiques et organiques.
  • Ça élimine les accumulations que les nettoyants neutres ou acides ne peuvent pas.
  • Formation de mousse faible
  • Ne laisse pas de résidus importants.
  • Fabriqué avec de l’eau WFI.
  • Fabriqué dans des salles blanches de classe C/D.
  • Gestion de la qualité certifiée BS EN ISO 9001:2015.
  • Fabriqué conformément aux directives cGMP.
  • Entièrement traçable avec une analyse en support.
  • Disponible en bouteilles de 1 L et 5 L, et en bouteilles à déclenchement de 900 mL
  • Lingettes imprégnées dans un environnement de grade C
  • Mélangé à de l’eau de qualité WFI pour aider à garantir un faible taux d’endotoxines
  • Durée de conservation non ouverte de 2 ans
  • Certification disponible pour une traçabilité complète Disponible dans une gamme de formats adaptés à vos SOP
  • Pulvérisations de déclenchement de 500 mL et 900 mL pour faciliter l’utilisation par les opérateurs
  • Un liquide pratique de 1 L ou 5 L pour doser des lingettes sèches ou pour les systèmes de serpillage
Spécification
Type de produit Détergent alcalin stérile dans le WFI
Color-coded Non
Forme Liquide
pH 11,5 à 12,5
Scent Sans parfum
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Salles blanches et/ou environnements contrôlés soumis à vos stratégies de contrôle de la contamination
Conditionnement Conditionnement double individuel
Quantité 2 x 5 l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sterile Alkaline Detergent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL