Learn More
Keystone Cleanroom Products Housse de chariot stérile, fabriqué avec Tyvek™, avec des fermetures éclair de chaque côté sur deux coins
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescription
- Validé à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10−6
- Chaque couverture est individuellement en poly et étiquetée avec un numéro de lot et une date d’expiration pour une traçabilité complète
- Fabriqué à partir d’un tissu respirant et hydrophobe Tyvek™
- Résiste aux déchirures, perforations et particules tout en conservant d’excellentes propriétés de barrière
- Entièrement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de l’application - les housses peuvent être fabriquées sur mesure avec ou sans élastique, fermetures éclair, boutons-pression, panneaux de fenêtres transparents ou pochettes d’identification
- Fabriqué et emballé dans une ISO salle blanche certifiée
- Des certificats de stérilité et de conformité sont inclus avec chaque expédition
- Fabriqué dans le USA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couverture |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 32 x 22 x 44 in |
| À utiliser avec (application) | Équipement de protection |