Learn More
Thermo Scientific™ Spatule de colonie stérile
Code produit 11454119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 étaleurs/boîte
Conditionnement:
Pack de 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454119 100 étaleurs/boîte Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11454119 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4853000
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
L’étaleur de colonie stérile Thermo Scientific est en plastique et conditionné individuellement.
L’étaleur de colonie stérile Thermo Scientific est en plastique et conditionné individuellement.
Fabriqué par TSC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 étaleurs/boîte
Matériau Plastique
Type de produit Spatule de colonie stérile
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Soins de santé
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.