Learn More
Microspec™ Flacons d’échantillons à sertir stériles (volume : 250 ml)
Code produit p-7112476
Change view
Click to view available options
Couleur du bouchon:
Blanc
Bleu
Vert
Concentration:
10 mg/l lorsqu’il est plein
180 mg/l lorsqu’il est plein
18 mg/l lorsqu’il est plein
Additif:
EDTA
Thiosulfate de sodium
Couleur:
Translucide
Vert
Conditionnement:
140 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur du bouchon Concentration Additif Couleur unitSize
15732145 Bleu 18 mg/l lorsqu’il est plein Thiosulfate de sodium Translucide 140 pièces
15742145 Blanc 10 mg/l lorsqu’il est plein EDTA Translucide 140 pièces
15752145 Vert 18 mg/l lorsqu’il est plein EDTA Translucide 140 pièces
15772145 Bleu 180 mg/l lorsqu’il est plein Thiosulfate de sodium Vert 140 pièces
15782145 Bleu 18 mg/l lorsqu’il est plein Thiosulfate de sodium Vert 140 pièces
15792145 Bleu 10 mg/l lorsqu’il est plein EDTA Vert 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15732145 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéals pour l’échantillonnage de l’eau pour l’analyse microbiologique ou chimique
  • Pour l’échantillonnage, les tests de potabilité, Legionella spp, les espèces pathogènes et les espèces indicatrices
  • Flacons trapus facilitant l’échantillonnage facile à partir de points de vidange bas
  • Comportent des cols à diamètre larges pour faciliter l’échantillonnage et le pipetage
  • Les bouchons sont inviolables
  • Stables sur paillasse
  • Rectangulaires pour une utilisation efficace de l’espace de stockage limité
  • Flacon trapu pour faciliter l’échantillonnage
  • Col large pour faciliter l’échantillonnage et le pipetage
  • Col excentré pour faciliter l’échantillonnage des sorties de raccord étroites
Spécification
ATCC® Oui
Couleur du bouchon Bleu
Type de couvercle À vis
Couleur Translucide
Concentration 18 mg/l lorsqu’il est plein
Contenu et stockage Température ambiante
Additif Thiosulfate de sodium
Détecte Micro-organismes
Format Jetable
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Flacons d’échantillonnage de microbiologie avec étiquette
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Bactéries, Levure, Moisissures
Volume plein 250 ml
Poids plein 281 g
À utiliser avec (application) Échantillonnage
Manuel / Automatisé Oui
Matériau PP
Nb par paquet 140
Type d’échantillon Eau
Largeur (impériale) 2,874 in
Largeur (métrique) 73 mm
Hauteur (impériale) 3,347 in
Hauteur (métrique) 85 mm
Poids (impériale) 1,094 oz.
Poids (métrique) 31 g