Learn More
Contec™ CyChlor stérile
BIOPHARMA
Code produit 15959875 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
5 L
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15959875 1 L 6 bouteilles
15969875 5 L 2 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15959875 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SBC100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    141.74€ / 6 pièces
    Économisez 17.26€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Fourni prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries et les levures en 3 minutes. La solution Contec™ Sterile CyChlor est un nouveau désinfectant à large spectre conçu pour une utilisation quotidienne.
  • L’efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps lors de la biodécontamination.
  • Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Convient aux salles blanches de grades A et B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant
Forme Liquide
pH 3 à 6
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Salles blanches de grades A et B
Couleur Transparent
Composition Liquides
Type de conteneur Récipient bouché
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L