Learn More
Contec™ CyChlor stérile avec vaporisateur à gâchette
BIOPHARMA
Code produit 15979875 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
6 bouteilles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15979875 1 L 6 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15979875 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SBT100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    151.79€ / 6 pièces
    Économisez 39.21€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Fourni prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries et les levures en 3 minutes. La solution Contec™ Sterile CyChlor est un nouveau désinfectant à large spectre conçu pour une utilisation quotidienne.
  • L’efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps lors de la biodécontamination.
  • Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Convient aux salles blanches de grades A et B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent à l’eau purifiée
Forme Vaporisateur de liquide
pH 3 à 6
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Salles blanches de classe A et B
Couleur Transparent
Composition Liquides
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Jetable Usage limité
Quantité 6/Carton
Volume (impérial) 0,3 gal.
Volume (métrique) 1 L