Learn More
Heinz Herenz Prélèvements secs stériles sans Medium
Code produit 15506809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
15506809 Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15506809 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1020002
 Article restreint
En stock
Des pré-écouvillons secs sans médium, stériles avec bouchon en plastique.
Nous proposons une large gamme de pré-écouvillons stériles et non stériles :
  • Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
  • Chacun en différentes longueurs disponibles
  • Avec des peaux en coton, viscose, polyester ou mousse
  • Diamètre des têtes : petite, moyenne ou grande
  • Cela garantit que l’instrument approprié est disponible pour chaque application particulière.
  • Par exemple, les cotonne-tiges à bout de coton sont recommandés pour les spécialistes ORL.
  • Nos cotons-tigelets stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter que, dans le domaine médical :
  • Adapté uniquement à un usage unique
  • Utilisation uniquement par le personnel médical
Spécification
Type de produit Écouvillon et tube applicateur
Format Écouvillon
Type de milieu Amies Agar
Stérilité Stérile
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Verre avec 7,5 à 8,5 mm de diamètre intérieur
Matériau Plastic (Plastique)