Learn More
DWK Life Sciences Joints pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 16287290 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Couleur (joint):
Bleu
Rouge
Conditionnement:
220 pièces
230 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Couleur (joint) unitSize
16287290 13 mm Rouge 230 pièces
16297290 13 mm Bleu 230 pièces
16207300 20 mm Rouge 220 pièces
16217300 20 mm Bleu 220 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16287290 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W986009S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Stérile
  • Joint amovible
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Rouge
Matériau Aluminium
Stérilité Stérile
Nbre par carton 230
Gamme de produits Wheaton™ CompletePAK
Type de bouchon Joint amovible stérile
Taille du bouchon 13 mm
À utiliser avec (équipement) Flacon de sérum de 2 ml
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)