Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué stérile
Code produit 16657363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Graduations:
0,5 ml
2,5 ml
FCR max.:
FCR de 6200
RCF 9400
Type d’emballage:
Emballage individuel
conditionnés en vrac
ensemble de plateaux
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
750 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations FCR max. Type d’emballage unitSize
16657363 15 ml 0,5 ml FCR de 6200 conditionnés en vrac 1000 pièces
16667363 15 ml 0,5 ml FCR de 6200 Emballage individuel 750 pièces
12553347 50 mL 2,5 ml RCF 9400 ensemble de plateaux 500 pièces
16677363 15 ml 0,5 ml FCR de 6200 ensemble de plateaux 750 pièces
12533347 50 mL 2,5 ml RCF 9400 conditionnés en vrac 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16657363 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 8400700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué stérile Kartell™ est en PP haute transparence et dispose d’une grande zone de marquage blanche pour
  • Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
  • Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
  • Fond conique pour une récupération totale des échantillons
  • Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
  • Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
  • Apyrogène et sans endotoxines
  • Les tubes sont irradiés par rayonnement bêta ionisant
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (métrique) 17 mm
FCR max. FCR de 6200
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité CE/IVD
Type de bouchon Bouchon à joint
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 121 mm
Matériau Polypropylène
Graduée Oui
Comprend Surface d’écriture blanche
Type d’emballage conditionnés en vrac
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 15 ml
Graduations 0,5 ml
Forme Conique