Learn More
AGMA Eau stérile de haute pureté
Code produit 30066755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon à bouchon
Pulvérisateur à gâchette
Quantité:
6 x 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
Conditionnement:
15 pièces
2 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
30066755 Pulvérisateur à gâchette 6 x 900 ml 6 pièces
30066765 Flacon à bouchon 2 x 5 l 2 pièces
30066727 Flacon à bouchon 15 x 1 l 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30066755 Fournisseur AGMA Code fournisseur 105669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    136.01€ / 6 pièces
    Économisez 14.14€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Éliminez les résidus de désinfectant de votre environnement de salle blanche avec de l'eau stérile de haute pureté de qualité WFI.
L'un des solvants les plus simples pour le nettoyage des surfaces en salle blanche, l'eau stérile de haute pureté d'AGMA est un excellent solvant pour les sels ioniques et les sucres souvent utilisés dans les préparations et laissés par les produits de nettoyage et de désinfection.
Disponible sous forme liquide ou en flacon pulvérisateur à gâchette, l'eau de qualité WFI est disponible avec une certification complète et est marquée Detox pour vous assurer une tranquillité d'esprit lorsqu'elle est irradiée aux rayons gamma.
Ce liquide est idéal pour le nettoyage des sols ou le dosage des lingettes, et le flacon pulvérisateur à gâchette est conçu pour minimiser les efforts excessifs des opérateurs.
  • Les pulvérisateurs à gâchette sont dotés de la technologie Bag-in-Bottle pour maintenir la stérilité pendant l'utilisation, avec une durée d'utilisation validée de 13 semaines.
  • Fabriqué à partir d'eau de qualité WFI garantissant un faible niveau d'endotoxines (moins de 0,25 UE/mL) et une aptitude au contact avec les zones de produit.
  • Emballé dans un double sac et codé par lot.
  • Entièrement traçable avec analyses et certifications à l'appui.
  • Durée de conservation non ouverte : deux ans.
  • Disponible en flacons de 900 ml avec pompe à gâchette, de 1000 ml et de 5 L.
Spécification
Type de produit Eau stérile de haute transparence
Color-coded Non
Forme Vaporisateur de liquide
pH 6 à 9
Scent Sans parfum
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Type de conteneur Pulvérisateur à gâchette
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Sexe
À utiliser avec (application) Salles nettoyées et/ou environnements contrôlés soumis à vos stratégies de contrôle de la infections.
Conditionnement Conditionnement double individuel
Quantité 6 x 900 ml